Tisk…
Mikrozkumavky centrifugační, 1,7 ml, SuperClear
211-0033EA 1260 CZK
VWRI211-0033
Mikrozkumavky centrifugační, 1,7 ml, SuperClear
Vysoce čistý PP, se stupnicí, autoklávovatelné a mrazuvzdorné s plochým víčkem.
  • Vydrží odstřeďování až do 15 000 ×g
  • Vhodné pro všechny standardní a vysokokapacitní typy rotorů
  • Hladký povrch víčka lze snadno polepit etiketou nebo propíchnout
  • Má speciální 90° pant pro snazší uzavírání při pipetování jednou rukou
  • Každá šarže je testována a je garantována bez RNáz a DNáz
Balení: 50 mikrozkumavek ve sterilním balení (sterilní verze).