Tisk…
Mikrozkumavky centrifugační, 2,0 ml, SuperClear
VWR® SuperClear™
211-0118EA 0 CZK
VWRI211-0118 VWRI211-0038 VWRI211-0119 VWRI211-0034
Mikrozkumavky centrifugační, 2,0 ml, SuperClear
Vysoce čistý PP, se stupnicí, autoklávovatelné a mrazuvzdorné s hladkým víčkem. Jantarově zbarvené látky citlivé na světlo.
  • Vydrží odstřeďování až do 20 000 xg
  • Vhodné pro všechny standardní a vysokokapacitní typy rotorů
  • Zkumavka má na straně matné pole pro popisek a hladký povrch víčka lze snadno polepit etiketou nebo propíchnout
  • Každá šarže je testována a je garantována bez RNáz a DNáz
Balení: V opakovaně uzavíratelném sáčku. Namíchaná sada barev obsahuje červené, modré, zelené, žluté, oranžové zkumavky odděleně po 100 kusech v sáčku.