Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (9)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
mikrozkumavky
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/50/18989550.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Třídit podle:
Dodavatel:  Corning Life Science
Popis:   PP, 100% virgin. The Axygen 96-well mini tube system is designed to work with 8-strip or 12-strip plug caps.
Katalogové číslo: (MATR3815)
Dodavatel:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Popis:   With permanent 2D barcodes on the base for secure identification and track samples.
Měrná jednotka:  1 * 7.680 KS
Dodavatel:  Simport Scientific
Popis:   Polypropylene tubes and racks
Dodavatel:  Brand
Popis:   PP zkumavky a PE uzávěry, nesterilní
Dodavatel:  Corning Life Science
Popis:   PP. The 1D/2D storage line is an innovative product with both a linear 1D and 2D barcodes etched on each tube.
Dodavatel:  Corning Life Science
Popis:   PP tubes, PE tube caps.
Dodavatel:  Simport Scientific
Popis:   Made of polypropylene.
Dodavatel:  Thermo Scientific
Popis:   Microtube racke system consists of 1,1 ml-tall microtubes supplied pre-racked in boxes to match a standard 96-well microplate footprint.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 14
  1  2  Další