Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (11)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "zkumavky-pro-nmr"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/80/18989580.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"29"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Borosilikátové sklo 5.1.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Borosilikátové sklo 3.3. Na každé zkumavce je vyleptané katalogové číslo a obsahují plošku pro označení vzorku.
Měrná jednotka:  1 * 5 KS
Dodavatel:  WILMAD/LABGLASS/LUREX MFG
Popis:   NMR tubes, Economy, 5 mm, borosilicate glass ASTM E438, Type I, class B, with disposable cap.
Dodavatel:  WILMAD/LABGLASS/LUREX MFG
Popis:   Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Dodavatel:  WILMAD/LABGLASS/LUREX MFG
Popis:   Borosilicate glass
Dodavatel:  WILMAD/LABGLASS/LUREX MFG
Popis:   Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Dodavatel:  WILMAD/LABGLASS/LUREX MFG
Popis:   Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Dodavatel:  WILMAD/LABGLASS/LUREX MFG
Popis:   EPR sample tubes, quartz , precision, thin walled, Délka: 100 mm, Koncentricita: 76 µm
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 29
  1  2  3  4  Další