Tisk…
Zkumavky na vzorky pro NMR, 5 mm, ekonomické
Dodavatel: VWR Collection
VWR®
634-0458EA 0 CZK
634-0458 634-0459 634-0445 634-0451 634-0447 634-0446 634-0450
Zkumavky na vzorky pro NMR, 5 mm, ekonomické
Zkumavky Zkumavky pro NMR
Borosilikátové sklo 5.1.
  • Ideální pro vysokou propustnost NMR a pro NMR systémy s automatickým dávkováním.
Na každé zkumavce je vyleptané katalogové číslo a obsahují plošku pro označení vzorku.
Vnější průměr: 4,947 mm ±0,019 mm
Tloušťka stěny: 0,43 mm ±0,02 mm
Informace o dodávce: společně s víčky v balení po pěti kusech.