Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Sort by:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "Zkumavky pro PCR"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/22/18989622.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"45"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Zkumavky a stripy pro PCR, 0,2 ml
Dodavatel:  VWR Peqlab
Popis:   PCR tubes 0,5 ml
Dodavatel:  VWR Peqlab
Popis:   PCR tubes 0,2 ml
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Zkumavky a stripy pro PCR, 0,2 ml
Katalogové číslo: (732-1506)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   PCR reaction strips and caps
Měrná jednotka:  1 * 250 KS
Dodavatel:  AXYGEN
Popis:   PCR microtubes 0,2 ml and cap strips, Axygen®
Dodavatel:  AXYGEN
Popis:   PCR microtubes with domed cap, Axygen®
Katalogové číslo: (732-0886)
Dodavatel:  AXYGEN
Popis:   PCR tubes without caps, 0,2 ml, Axygen®
Měrná jednotka:  1 * 1.000 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 45
  1  2  3  4  5  6  Další