Tisk…
Vzorkovnice a kultivační zkumavky, jednorázové
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
211-0080EA 3540 CZK
211-0080 211-0083 211-0071 211-0084 211-0133 211-0132 VWRU60818-618 211-0073 211-0072 211-0082 211-0074 211-0079 211-0076 211-0075 211-0070 211-0077 211-0085 211-0078 VWRU60818-703 211-0081
Vzorkovnice a kultivační zkumavky, jednorázové
Zkumavky Zkumavky na vzorky
Polystyren (PS), čirý nebo Polypropylen (PP), přírodní.
  • PS zkumavky: nevhodné pro sterilizaci v autoklávu; teplotní odolnost od −40 do +90 °C; mohou být odstřeďovány až do 1500×g
  • PP zkumavky: vhodné pro sterilizaci v autoklávu do teploty +121 °C; teplotní odolnost od −90 do +135 °C; mohou být odstřeďovány až do 3000×g
  • Dostupné s nasazovací zátkou nebo dvoupolohovou nasazovací zátkou pro vyrovnání tlaku nebo výměnu plynu při současném zajištění zátky proti vypadnutí
Precizní lisované vzorkovnice a kultivační zkumavky se širokým rozsahem použití. Kulaté dno. Sterilní nebo nesterilní.