Tisk…
VWR®, Zkumavky s rovným nebo vyhnutým okrajem
Dodavatel: VWR
VWR®
212-0322EA 1970 CZK
212-0322 212-0321 212-0320 212-0032 212-0031 212-0030 212-0319 212-0315 212-0028
VWR®, Zkumavky s rovným nebo vyhnutým okrajem
Zkumavky Zkumavky na vzorky
Borosilikátové sklo třída 3.3.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • vysoká tepelná odolnost
  • Minimální tepelná roztažnost, poskytující relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty
Ekonomicky výhodná alternativa s širokým rozsahem použití. Silnostěnné.
Certifikace: DIN 12395.