Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hadičky
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/49/18989949.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"268"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Silikon, průsvitný, zesíťovaný peroxidem
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Tubing for circulator, VWR®, Délka: 1000 mm, Ø vnitř.: 6,3 mm, Teflon®-lined Tubing, 1/4" (6,3 mm), stainless steel overbraid with 1/4" NPT quick connects
Katalogové číslo: (462-0300)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Fluoroelastomer, black.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Bohlender
Popis:   PTFE, white, translucent.
Dodavatel:  COWIE
Popis:   PTFE, white.
Dodavatel:  Saint-Gobain
Popis:   Thermoplastic elastomer, translucent.
Dodavatel:  Spectrum Laboratories
Popis:   Ready-to-use laboratory dialysis devices featuring proprietary Ultra-pure Biotech Cellulose Ester (CE) Membrane. Biotech Grade CE is a low protein-bin...
Dodavatel:  Saint-Gobain
Popis:   Non-DEHP and phthalate-free for laboratory appications.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 268
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Další