Tisk…
Hledali jste: Chromatography Tubing
84  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"84"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (HICHHI-1113)
Dodavatel: Avantor
Popis: Tubing sleeve, PEEK, Avantor® Hichrom, Ø vnitř.: 0,864 mm, Ø vněj.: 1,575 mm, Barva: Modrá
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Avantor
Popis: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Dodavatel: Avantor
Popis: PEEK
Dodavatel: Avantor
Popis: PTFE
Dodavatel: Avantor
Popis: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Dodavatel: Avantor
Popis: Avantor® Hichrom, PEEK tubing, Modrá, Délka: 1524 mm, Ø vněj.: 1,5875 mm, Ø vnitř.: 0,2540 mm
Dodavatel: Avantor
Popis: Precision bore PEEK tubing is designed specifically for modern LC, LCMS and automation usage.
Katalogové číslo: (HI-259)
Dodavatel: Avantor
Popis: Avantor® Hichrom, Tubing, stainless steel, Délka: 0,15 m, Ø vněj.: 3,18 mm
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Avantor
Popis: Tubings are made of 316 stainless steel.
Dodavatel: Avantor
Popis: PEEK, Avantor® Hichrom, 90° Elbow
Katalogové číslo: (HICHHI-171)
Dodavatel: Avantor
Popis: PEEK.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Katalogové číslo: (HICHHI-1097)
Dodavatel: Avantor
Popis: The maximum operating temperature is 100 °C.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Avantor
Popis: Tubings are made of 316 stainless steel.
Katalogové číslo: (HICHHI-1083)
Dodavatel: Avantor
Popis: PEEKsil™ tubing is mechanically strong and has ideal characteristics for sealing with polymer fittings. It is comprised of high quality fused silica s...
Měrná jednotka: 1 * 2 KS
Dodavatel: SGE Analytical Science
Popis: Non deactivated fused silica capillary tubing.
Used in a wide range of capillary GC, HPLC and bioanalytical applications
Made from hi...
Dodavatel: SGE Analytical Science
Popis: Manufactured from precision bore tubing.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 84
no targeter for Bottom