Tisk…
Hledali jste: Ventily
161  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"161"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Build leakproof fluid handling systems.
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Regulate flow without any leaking.
Akce
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Regulate flow without any leaking.
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Regulate flow without any leaking.
Katalogové číslo: (MFLX30526-34BLK)
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Pressure rating up to 1050 psi.
Měrná jednotka: 1 * 200 KS
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Regulate flow without any leaking.
New Product
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Enhance fluid flow with a larger bore than standard luer stopcocks.
Katalogové číslo: (MFLX30526-34)
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Pressure rating up to 1050 psi.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Katalogové číslo: (HICHHI-128)
Dodavatel: Avantor
Popis: Avantor® Hichrom, Back pressure regulator, Tlak: 5,17 bar
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: These components are constructed of high purity PFA and PTFE materials for wetted parts and PVDF, PEEK™ and PTFE u-cup with Viton® energizer for non w...
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: O-ring free design, ¹/₂ or ¹/₄" orifice.
Dodavatel: SGE Analytical Science
Popis: Micro control valves provide precision metering and on-off control of gas flows. They are designed specifically for chromatography applications and us...
Dodavatel: Bohlender
Popis: These non return valves are made from PTFE, with nuts made from glass fibre reinforced PTFE for connecting tubing or tubes.
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: CR4 pneumatic valves are specially designed to handle temperatures upto 160 °C. There is a option to add ¼" and ¹/₈" connections from Flaretek®. With ...
Dodavatel: S.C.A.T.
Popis: These air valves can be used for analytical and preperative applications.
Katalogové číslo: (ENTED8-3Q-8F)
Dodavatel: ENTEGRIS INC
Popis: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 161
no targeter for Bottom