Tisk…
Hledali jste: Ventily nevratné
24  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (HICHHI-128)
Dodavatel: Avantor
Popis: Avantor® Hichrom, Back pressure regulator, Tlak: 5,17 bar
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: SGE Analytical Science
Popis: Micro control valves provide precision metering and on-off control of gas flows. They are designed specifically for chromatography applications and us...
Dodavatel: Bohlender
Popis: These non return valves are made from PTFE, with nuts made from glass fibre reinforced PTFE for connecting tubing or tubes.
Dodavatel: KARTELL
Popis: PP, translucent. Prevent pressure loss and backflow. Maximum working pressure 2 bar and minimum working pressure  0,07 bar at room temperature (2...
Katalogové číslo: (229-3311)
Dodavatel: Brand
Popis: HDPE, průsvitná. Zabraňuje zpětnému toku. S FKM zpětnou klapkou nevhodná pro tlakové aplikace.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: BROEN-LAB
Popis: Thermostatic mixing valve for eye showers designed for delivering tepid water (20 to 25 °C).
Katalogové číslo: (NALG6120-0010)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: These vacuum check valves with positive connector are designed to prevent back pressure with aspirator-type vacuum pumps.
Měrná jednotka: 1 * 6 KS
Katalogové číslo: (VITL78593)
Dodavatel: VITLAB
Popis: These non return valves are made from HDPE.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Translucent PP retaining valves with embossed directional arrow or printed in black. With tapered ends. Various uses.
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: PP valve, translucent with neoprene valve disk. Stops reverse flow of liquid when pressure is interrupted.
Katalogové číslo: (BURK8540-0012)
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Valve made of PP and POM, seal made of EPDM, springs made of stainless steel 1.4401.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: UPCHURCH SCIENTIFIC
Popis: These biocompatible PEEK and perfluoroelastomer inline check valves are designed for applications where low flow path volume is critical, such as deli...
Katalogové číslo: (229-3591)
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Popis: DURAN®, borosilicate glass, clear. Prevent pressure loss or backflow. Simple design, cannot be dismantled.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: QVF LABORTECHNIK GMBH
Popis: VALVE W/ GROUND SEAL NS14/23 1 * 1 KS
Dodavatel: UPCHURCH SCIENTIFIC
Popis: Back pressure regulator assemblies are designed to create incremental back pressures ranging from 5 to 1000 psi (0,3 to 69 bar). These biocompatible a...
Dodavatel: UPCHURCH SCIENTIFIC
Popis: These standard inline check valves are made from gold plated stainless steel.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom