Tisk…
Uzávěry pro vialky krimpovací ND20 se septem
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
548-1839EA 10350 CZK
548-1839 548-0153 548-0632 548-1841 548-0629 548-0870 548-0631 548-3263 548-1399 548-0800
Uzávěry pro vialky krimpovací ND20 se septem
Uzávěry Uzávěry chromatografických vialek
PE, průhledné. Kombinace PE uzávěru s 4,3 mm otvorem uprostřed a septem.
Pro vialky se zkoseným hrdlem, ØxV uzávěru 22x8,4 mm.
Pro vialky s rovným hrdlem, ØxV uzávěru 22x9,1 mm.
*s 6 mm otvorem uprostřed