Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (20)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Inzerty do vialek
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/35/18374035.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Vial insert, VWR®, Čiré sklo, 12 mm špička, 0,1 ml, Ø×H: 6×31 mm
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Vial insert, VWR®, Sklo, Čiré sklo, ploché dno, 0,2 ml, Ø×H: 5×31 mm
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Vial insert, VWR®, Sklo, Čiré sklo, 15 mm špička pro 548-0094, 0,3 ml, Ø×H: 6×40 mm
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Vial insert, VWR®, Sklo, Mikroinsert, čiré sklo, 13 mm top, 0,1 ml, Ø×H: 5×34 mm
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Vial insert, VWR®, PP, Čiré, 10 mm špička se stupnicí a plastovou pružinou, 0,1 ml, Ø×H: 6×29 mm
Dodavatel:  CHROMACOL
Popis:   Vial insert, Chromacol™, Sklo, 03-MTV, 300 µl tapered insert for 2,5-CV vial, 5×38 mm
Měrná jednotka:  1 * 1.000 KS
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Popis:   Vial insert, Sklo, with bottom spring, Limited volume insert for 1,8 ml vial, 0,10 ml
Dodavatel:  MICROSOLV TECH CORP
Popis:   These vial inserts are made from borosilicate glass or PP.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 19
  1  2  3  Další 
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT