Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (272)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "vialky-pro-chromatografii"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/36/18374036.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"93"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Standardní skleněné a plastové vialky pro GC a HPLC, mikroinserty, uzávěry a sady. Vialky lze univerzálně použít téměř na všechny typy autosamplerů, p...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   These vials are preferentially used on instruments of the following manufacturers: Jasco, PerkinElmer, Shimadzu, Varian, Waters®, etc.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Dodávány částečně smontované, v závislosti na požadavku.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Standardní širokohrdlé vialky pro GC a HPLC, mikroinzerty, uzávěry, sady a nástroje.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Čiré nebo hnědé skleněné vialky s kulatým nebo plochým dnem. Objemy od 5 ml do 20 ml, uzávěry a nástroje. Vialky s kulatým dnem jsou ví...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pro uskladnění vzorků.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   These vials are preferentially used on instruments of the following manufacturers: Dionex, Shimadzu, Spark, Varian, VWR/Hitachi, Waters® (Wisp 48 posi...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Vialky, uzávěry, septa a sady.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 93
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Další