Tisk…
VWR® ND11, Lahvičky s pojistným kroužkem
Dodavatel: VWR
VWR®
548-1472EA 11850 CZK
548-1472 548-0472 548-0011 548-0012 548-8014 548-0429
VWR® ND11, Lahvičky s pojistným kroužkem
Vialky
Tyto lahvičky jsou určeny pro použití s nástroji následujících výrobců: Agilent, CTC, DANI, Dionex, Jasco, Shimadzu, Spark, Thermo Scientific, Varian, VWR®/Hitachi, Waters®, další.
  • Tento systém lahvičky/uzávěru se doporučuje pouze pro aplikace HPLC
  • Univerzálně použitelné lahvičky pro téměř všechny autosamplery, i pro ty s robotickou manipulací
  • Mikrovložky lze dodat předem sestavené v lahvičkách
  • Lahvičky lze také krimpovat standardním 11 mm hliníkovým krimpovacím těsněním, protože dva okraje s pojistným kroužkem mají stejnou výšku jako krimpovací hrdlo
  • Široký otvor umožňuje snadné plnění viskózními materiály