Tisk…
VWR® ND18, Lahvičky se šroubovým hrdlem v horním prostoru s přesným závitem
Dodavatel: VWR
VWR®
548-0552EA 17100 CZK
548-0552 548-0564 LAPH18091314 548-0549
VWR® ND18, Lahvičky se šroubovým hrdlem v horním prostoru s přesným závitem
Vialky
Vialky, uzávěry, septa a sady.
  • bez rizika špatného těsnění vialek tak, jak tomu může být při krimpování
  • pohodlněji se uzavírají a otevírají, speciální magnetické krimpovací uzávěry se velice složitě lisují
  • větší ochrana jehel - tenčí septa ve středu
  • díky tenčímu septu lze univerzálně použít pro techniku headspace a SPME
  • speciální perforované septum (proříznutý je pouze silikon, ale PTFE zůstává neporušeno) pro bezpečnou penetraci citlivé fáze SPME s téměř žádným středem
Testováno a schváleno firmou CTC pro jejich zařízení Combi PAL (Gerstel, Atal, Agilent), také doporučeno firmou Agilent pro jejich vzorkovače G1888A, firmou Shimadzu pro AOC5000 a pro Autosamplery Turbomatrix firmy Perkin Elmer (modely novější 1.9.2006).
Informace o dodávce: 20 ml skleněnou headspace vialku s hrdlem s přesným závitem (22,5×75,5 mm), stříbrné magnetické uzávěry se závitem s 8 mm otvorem uprostřed a septem.