Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (13)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "kleste-krimpovaci"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/38/18374038.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   VWR®, Kleště krimpovací na 20 mm hliníkové uzávěry
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Vyrobeny pouze z nerezové oceli pro maximální odolnost v průběhu sterilizace suchým teplem nebo autoklávování.
Dodavatel:  CHROMACOL
Popis:   This fully programmable electronic High Power Crimper (HPC) station is available with adjustable accessory base, external power supply and exchangeabl...
Dodavatel:  CHROMACOL
Popis:   These electronic crimpers and decappers are hand held tools for attaching or removing aluminum seals on 8, 11, 13 and 20 mm vials. A single press of t...
Dodavatel:  CHROMACOL
Popis:   Crimpers and decappers for 8 - 30 mm crimp top vials, with adjustable crimping height and pressure.
Dodavatel:  BOCHEM
Popis:   Crimper for 13 mm aluminium caps, With adjusting screw
Katalogové číslo: (HEWL5190-3189)
Dodavatel:  Agilent
Popis:   Electronic crimper with lithium battery for 20 mm caps
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Popis:   E-Z Crimper™, Crimper for 13 mm aluminium caps
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 10
  1  2  Další