Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (87)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Vialky kryogenní
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/39/18374039.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Vialky jsou navrženy pro skladování biologického materiálu, lidských a zvířecích buněk při teplotách až do –196 °C (vialky by však měly být použity/sk...
Dodavatel:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Popis:   Permanently attached, laser-etched 2D barcodes on the bottom of each tube allow you to scan and decode tubes at once without removing them from the ra...
Katalogové číslo: (391-7589)
Dodavatel:  NUNC
Popis:   Vial, cryogenic, Nunc™, PPCO, Sterile, External thread, 2,0 ml, Ø vněj.×V: 13×49 mm
Měrná jednotka:  1 * 500 KS
Dodavatel:  Nalgene
Popis:   Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4 °C) down to the vapour phase of liquid nitrogen.
Dodavatel:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Popis:   The tubes are ideal for sample collection and storage, including DNA, blood, cell lines and tissue samples. A permanent 2D barcode is encapsulated ont...
Dodavatel:  Nalgene
Popis:   These storage tubes are ideally suited for research and general laboratory storage of high-value and genomic materials down to the vapour phase of liq...
Dodavatel:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Popis:   Vial, cryogenic, Matrix®, PP, Sterile, Internal thread, 0,2 ml, 2D barcoded tubes, with caps, bulk, 1 bag of 480 tubes, sterile, Základna: V bottom
Měrná jednotka:  1 * 480 KS
Katalogové číslo: (MATRAB-1470)
Dodavatel:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Popis:   Unique and laser etched 2D barcode is encapsulated on the base to securely identify and track samples.
Měrná jednotka:  1 * 240 KS
Přerušeno
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 25
  1  2  3  4  Další