Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
  • parametry
    • Skladem (7)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Sort by:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "Kleště odkrimpovací"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/40/18374040.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   VWR®, Kleště odkrimpovací na 20 mm hliníkové uzávěry
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   VWR®, Kleště odkrimpovací (otevírací) pro uzávěry 11 mm
Katalogové číslo: (548-1926)
Dodavatel:  CHROMACOL
Popis:   Chromacol™, Decapper for 20 mm crimp caps
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (548-1572)
Dodavatel:  CHROMACOL
Popis:   Electronic decapper for 20 mm crimp caps, Pressure adjustable
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  BOCHEM
Popis:   Decapper for 20 mm crimp caps
Dodavatel:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Popis:   This capper/decapper allows ergonomic manual processing of a full rack of Matrix® or Nunc™ Cryobank or Bank-It™ tubes in less than one minute. Designe...
Katalogové číslo: (HEWL5190-3191)
Dodavatel:  Agilent
Popis:   Electronic decapper with lithium battery for 20 mm caps
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  WHEATON INDUSTRIES INC
Popis:   Pliers type decapper for 20 mm seals
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 10
  1  2  Další