Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (56)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "vialky"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/68/18374068.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"57"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Sodnovápenaté sklo, čiré.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Čiré nebo hnědé šroubovací vialky, první hydrolytická třída pro skladování vzorků. Široké spektrum uzávěrů se závitem, které jsou dostupné s různými t...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Sodnovápenaté sklo, tmavé
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   These sample vials are made from PTFE.
Dodavatel:  CHROMACOL
Popis:   Storage vials made from borosilicate clear (Type 1, Class A) or 51A amber (Type 1 Class B) glass.
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Popis:   Clear vials made from low extractable borosilicate glass, amber vials made from borosilicate glass.
Dodavatel:  SciLabware
Popis:   These vials are suitable for a wide range of applications within the pharmaceutical, cosmetic and healthcare industries. Manufactured from pharmaceuti...
Dodavatel:  SciLabware
Popis:   Manufactured from Type 1B neutral tubular glass. These vials are suitable for diagnostic and pharmaceutical applications.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 57
  1  2  3  4  5  6  7  8  Další