Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (17)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
vialky-scintilacni
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/69/18374069.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Třídit podle:
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Popis:   These vials are made from WHEATON® 180 low potassium borosilicate glass. The background counts of these vials are consistently low, the ultraviolet tr...
Dodavatel:  CHROMACOL
Popis:   These scintillation vials provide the very lowest background count and benefit from very high optical clarity. They have a typical background count of...
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Popis:   These scintillation vials made from HDPE are available with screw cap attached or separately in PP or PE and different liner material depending on the...
Katalogové číslo: (548-0704)
Dodavatel:  SciLabware
Popis:   These clear scintillation vials with screw cap are made from soda-lime glass.
Měrná jednotka:  1 * 500 KS
Dodavatel:  Simport Scientific
Popis:   Vial, scintillation, PS, Trays of 50 / 20 trays per case, 25 ml, Ø×H: 35×56 mm
Katalogové číslo: (WHEA986532)
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Popis:   Manufactured from low-potassium borosilicate glass to critical manufacturing tolerances, ensuring reliable, consistent results in scintillation counti...
Měrná jednotka:  1 * 500 KS
Katalogové číslo: (216-4308)
Dodavatel:  KARTELL
Popis:   HDPE, translucent. Compatible with all scintillation counters. A special screw cap ensures leakproof handling.
Měrná jednotka:  1 * 1.000 KS
Dodavatel:  Simport Scientific
Popis:   General purpose vials made from PP and HDPE for liquid scintillation and gamma counting, chromatography, sample storage and culturing. Can be used wit...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 20
  1  2  3  Další