Tisk…
Hledali jste: Háky na stěnu
14  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (113-8040)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Díky nastavitelným polohám je držák opravdu velice flexibilní a pojme až čtyři krabice různých velikostí s ochrannými pomůckami. Vhodný pro rukavice,...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BOHLR1164-03)
Dodavatel: Bohlender
Popis: Black, powder-coated plate made of steel. With 2 bores Ø 4,2 mm for wall mounting with the included fixing material.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Brady
Popis: These stations constructed of 14 gauge steel with red plastic coating are ideal for storing padlocks when they are not in use.
Dodavatel: MEMMERT
Popis: Wall Hooks, Konstrukce pro připevnění ke stěně
Dodavatel: MEMMERT
Popis: Wall Hooks, Wall mount, For IF30plus
Dodavatel: Palbam
Popis: These wall hooks of varying lengths provide a simple solution for hanging lab coats. Made from stainless steel with electropolished finish.
Dodavatel: asecos
Popis: Wall mounts for gas bottles. Galvanised steel construction.
Katalogové číslo: (BRDY800125)
Dodavatel: Brady
Popis: This wall-mounted holder is used to keep the tags, ties and marking pens to handy. It holds 50 tags, ties and marking pen and comes with adhesive stri...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BOHLR1165-03)
Dodavatel: Bohlender
Popis: Contact area with silicone-free glue pad and 2 bores Ø 4,2 mm for non-slip fixing on the desktop.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BOHLR1162-32)
Dodavatel: Bohlender
Popis: Pipe clamp made of PE with permanently fixed power magnets. b.safe Waste Pipes can easily be clipped into the pipe clamp for tube Ext.Ø 32 mm.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (159-9110)
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Popis: Powder coated aluminium gas cylinder holder with safety belt and snap buckles. Can be easily fastened onto workbenches, tables, shelves or a ledge up ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (CEDE7202)
Dodavatel: ORKLA CARE AB
Popis: Two holders in green hard plastics intended for storage of two Cederroth eyewash bottles (500 ml), making it easy to find in an emergency situation.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: TEKNOMEK
Popis: The wall mounted supports can be used in conjunction with our modular baskets.
Dodavatel: GEBRA
Popis: Wall hooks in strong ABS.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom