Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (7)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Papíry navažovací
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/23/18990023.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (516-0318)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pro navažování různého materiálu (viskózní produkty, prášky, pasty a kapaliny).
Měrná jednotka:  1 * 250 KS
Dodavatel:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   These weighing paper sheets made from pergamyne reliably allow samples to be transferred to scales without adding unwanted substances that could impac...
Dodavatel:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   This weighing paper dissolves residue free in acid solution, which is critical in applications such as Kjeldahl analysis of nitrogen in soil.
Katalogové číslo: (HEATHS120116)
Dodavatel:  HEATHROW
Popis:   These weighing papers are nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery.
Měrná jednotka:  1 * 500 KS
Katalogové číslo: (FIOR0908F00003)
Dodavatel:  Ahlstrom Munksjö
Popis:   Smooth surface paper 45 g/m² with satin appearance, wetstrength resistance.
Měrná jednotka:  1 * 250 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 5  z 5