Tisk…
Hledali jste: Ubousky/Utěrky
397  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"397"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (611-2886)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Čisticí sada obsahující kartáček na čištění čoček, bavlněný hadřík a pár nitrilových rukavic.
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Popis: Odběr celulózových absorbčních podložek o průměru 45.5 mm jednou rukou. Absorbční podložky jsou ideální pro absorbci živného média do kolonií kultur v...
Dodavatel: CONTEC
Popis: Disposable Premira II Microfibre HighDuster covers reduce fibre shedding and provide effective dry and damp dusting for hard to reach areas. The micro...
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Konvenční toaletní role vysoké kvality.
Katalogové číslo: (BRDY018556)
Dodavatel: Brady
Popis: This cleaning kit for printers includes: Instruction sheet, five cleaning cards soaked in IPA and the material safety data sheet.
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (KIMB8511)
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: For reliability in busy washrooms that demand consistency, quality and value.
Měrná jednotka: 1 * 6 Roll
Katalogové číslo: (KIMB8441)
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Provides the comfort of home.
Měrná jednotka: 1 * 36 Roll
Katalogové číslo: (KIMB8408)
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Papír toaletní Premium pro jakékoliv toalety.
Měrná jednotka: 1 * 36 KS
Dodavatel: CONTEC
Popis: Jednorázová pěnová utěrka VertiKlean Sponge je využívána v laboratořích. Výsledná čistá polyesterová pěna je tvořena laminovanými vrstvami materiálu P...
Katalogové číslo: (KIMB8042)
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Vysoce kvalitní toaletní papír, vhodný pro jakékoliv prostory toalet.
Měrná jednotka: 1 * 36 KS
Katalogové číslo: (CONTMGMP0001)
Dodavatel: CONTEC
Popis: These single use microfibre pads feature synthetic construction for the effective removal of both gross contamination and fine particles. Conveniently...
Měrná jednotka: 1 * 140 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Navrženo pro čištění laminovaných povrchů pracovních stolů, povrchů v čistých prostorech, skleněných předmětů a standardně používaného vybavení. Vhodn...
Katalogové číslo: (115-0600)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Dvouvrstvé čisticí papírové ubrousky ze 100% celulózy.
Měrná jednotka: 1 * 150 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Microfibre, sealed-edge wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These bleached, spunlace wipes, made from 55% wood pulp and 45% polyester, are extremely strong, even when wet.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Ideální pro čištění drsných nebo nerovných povrchů, ale stále dostatečně měkký pro použití na citlivých površích. Tyto 100% dvojitě pletené, polyester...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 397
no targeter for Bottom