Tisk…
VWR® Spec-Wipe® 4, Ubrousky pro čisté prostory, sterilní
Dodavatel: VWR
VWR® Spec-Wipe®
115-1724EA 12460 CZK
115-1724
VWR® Spec-Wipe® 4, Ubrousky pro čisté prostory, sterilní
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky sterilní do čistých prostor
Ubrousky jsou vyrobeny ze 100% polyesteru, mají dvojitě tkané vlákno s ukončenými okraji a jsou vyprány v souladu s normou ISO třídy 4 pro snížení oddělování vláken a uvolňování kontaminantů.
  • pro náročné procesy čištění a podmínky, kde je nežádoucí ulpívání malých částic z vlákna a je vyžadováno sterilní prostředí
  • sterilizováno zářením gama pro dosažení hodnoty SAL (garantovaná hladina sterility) 10⁻⁶
  • opakovatelně uzavíratelné sáčky chrání ubrousky před kontaminací
Vynikající pro čištění hrubých, abrazivních povrchů. Dostatečně jemné i pro citlivé povrchy.
Vhodné pro čisté prostory, třída 10, ISO 4, M2.5.
Barva: bílá
Certifikace: V souladu se standardy ANSI/AAMI/ISO.