Tisk…
VWR® Spec-Wipe® 5, Ubrousky pro čisté prostory
Dodavatel: VWR
21913-211
VWR® Spec-Wipe® 5, Ubrousky pro čisté prostory
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Netkané ubrousky jsou vyrobeny z netkaného směsného vlákna - 45% polyester a 55% celulóza.
  • kombinace polyesteru a celulózy zlepšuje absorpční schopnosti
  • vyrobeno technologií, která zlepšuje pevnost vlákna a snižuje oddělování vláken
  • pevné vlákno, které zajišťuje nižší uvolňování vláken ze struktury materiálu proti ostatním netkaným materiálům
  • speciální ošetření proti vypadávání vláken
Ideální pro čištění laminátových povrchů. Dobré pro absorpci vody a nejběžnějších rozpouštědel. Vhodné pro jakýkoliv úklid.
Vhodné pro čisté prostory, třída 100, ISO 5.
Barva: bílá