Tisk…
Ubrousky pro čisté prostory, sterilní, Spec-Wipe® 3
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR® Spec-Wipe®
115-0033EA 1490 CZK
21914-777 115-0033
Ubrousky pro čisté prostory, sterilní, Spec-Wipe® 3
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky sterilní do čistých prostor
These cleanroom wipes are made of polyester and cellulose.
  • hladké povrchy
  • netkaný materiál byl vytvořen bez použití chemikálií, snižuje kontaminaci ionty
  • sterilizováno zářením gama pro dosažení hodnoty SAL (garantovaná hladina sterility)10-6
Designed for cleaning laminar flow benches, cleanroom surfaces, quartzware and general process equipment. Appropriate for pharmaceutical and biotechnology industries.
Vhodné pro čisté prostory, třída 100, ISO.
Barva: bílá
Certifikace: V souladu se standardy ANSI/AAMI/ISO 11137 a regulemi metody AMMI TIR 27 VDmax.