Tisk…
pH elektrody, univerzální
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
662-1769EA 3430 CZK
662-1769 662-0084 662-1793 662-1763 662-0085 662-0455 662-1774 662-1798 662-1764 662-1775 662-1765 662-1770 662-1773 662-1766 662-1797 662-1767 662-1768
pH elektrody, univerzální
Elektrody Elektrody pH
S napevno připevněným kabelem 1 m nebo s konektorem S7
  • elektrody jsou v průběhu výrobního procesu kontrolovány v pěti bodech a pak označeny číslem šarže, což zaručuje kvalitu výrobku
  • elektrody jsou dodávané společně s lahvičkou pro skladování, která elektrodu ochrání a zajišťuje, že zůstane v dobrém stavu a bude připravena k okamžitému použití
Rozsah pH: 0 – 14
Rozsah provozních teplot: 0 až +100 °C (10 až 100 °C pro elektrody s plochou špičkou)
Doba odezvy: 95% < 1 sekunda (95% < 5 sekund pro elektrody s plochou špičkou)