Tisk…
VWR® pHenomenal®, Stojan na elektrody
Dodavatel: VWR
VWR® pHenomenal®
662-1169EA 4770 CZK
662-1169
VWR® pHenomenal®, Stojan na elektrody
Stojany na elektrody
Rameno elektrody se hladce pohybuje téměř v libovolném směru a drží až čtyři elektrody plus jeden teplotní senzor bezpečně a bezpečně ve vybraných polohách. Ovládání konečky prstů zvedá, spouští a otáčí držák. Rameno se kloubí ve třech bodech a přitom udržuje elektrody ve svislé poloze.
  • Ideální pro vícenásobné čtení
  • vhodné pro umístění všech standardních elektrod
  • možnost otočení o 360°, prodloužení až 53 cm