Tisk…
Roztoky elektrolytu, AVS TITRINORM®
Dodavatel: Avantor
VWR®
83605.260EA 1310 CZK
83605.260 83606.260 83605.180 83605.290 83606.290
Roztoky elektrolytu, AVS TITRINORM®
Elektrolyty Roztoky Plnicí pro Elekrody
3 M roztok KCl lze použít rovněž jako roztok pro uchování elektrod.
For full information concerning health and safety data please see the SDS on the website.