Tisk…
Hledali jste: Analyzátory
32  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Robustní kompaktní analyzátory vlhkosti s velkým podsvíceným bodovým maticovým grafickým displejem pro stanovení vlhkosti surovin a hotových výrobků v...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Analyzátory vlhkosti s velkým barevným dotykovým displejem poskytují uživatelsky příjemný přístup k pokročilým aplikacím a interním databázím. Uživate...
Katalogové číslo: (620-1956)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The RM 10 allows detection of moisture behind ceramic tiles and/or various wall or floor coverings, in wood down to a depth of 3 cm and in concrete or...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Sartorius Balances
Popis: The MA100 is an accurate and configurable model with a user friendly keyboard and software prompts to easily access all the modes of operation and dat...
Katalogové číslo: (611-2888)
Dodavatel: Sartorius Balances
Popis: Kompaktní analyzátor vlhkosti se snadným rozhraním a rychlým zobrazením opakovatelných výsledků.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (611-4357)
Dodavatel: Sartorius Balances
Popis: This infrared moisture analyser is designed for use in daily routine in-process control.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (611-2887)
Dodavatel: Sartorius Balances
Popis: Snadné použití, efektivní, kompaktní analyzátory vlhkosti k poskytování rychlých opakovatelných výsledků se zlepšeným uživatelským rozhraním.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SIMELI0004)
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: mini LIGNO duo is a wood moisture meter that provides four different base-wood groups, eight building materials, such as gypsum or screed.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: profi LIGNO are moisture meters specifically designed for wood and building materials such as screed or gypsum.
Dodavatel: OHAUS
Popis: Moisture analysers simplify complex moisture analysis applications. Designed to increase precision and efficiency in the laboratory, they feature a pr...
Katalogové číslo: (SIMELI0010)
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: The MaxiLigno are equipped with the latest technology for precision and easy handling.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SIMELI0007)
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: mini LIGNO classic+ is a wood moisture meter that provide four wood groups and 16 single species of wood.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SIMELI9011)
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: Tramex is a non-destructive instrument for measuring moisture levels in concrete and sand-cement floors.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SIMELI9010)
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: Encounter Plus is a non-destructive moisture meter designed fo the inspection in numerous industries.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: OHAUS
Popis: Providing accurate and reproducible results at either 0,1% or 0,05% readability.
Katalogové číslo: (SIMELI7000)
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: Non destructive instrument for measuring moisture levels in wood.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom