Autokláv pro příležitostné použití. Kryt zařízení vyrobený z nerezové oceli AISI 304, snadná údržba a dezinfekce, vnitřní komora z hliníku a izolační víko z ABS plastu se systémem pro uzamčení.
- Mikroprocesorem řízená automatická tepelná regulace
- Digitální zobrazení teploty a času sterilizace
- Automatický ventilační ventil a elektronický bezpečnostní systém ochrany proti přehřátí
- Zesílené topné těleso a sonda PT100
- Automatické sterilizační programy
- K dispozici s nebo bez integrované tiskárny
Pokyny pro obsluhu zařízení jsou v souladu s normami GLP a EN 17205.
Informace pro objednávání: Sterilizační koš není součástí dodávky. Objednávejte prosím zvlášť.