Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
  • parametry
    • Skladem (12)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Sort by:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "Moisture Balances"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/60/18374060.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Moisture balances with large 5'' colour touch screeen display that gives a user friendly access to advanced applications and internal databases. Test ...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Jednorázové vložky ze skelné vaty používáné s testovacími váženkami (611-2788) při analýze kapalných a polotuhých vzorků. Zaručují přesné výsledky při testování vzorků s vysokým obsahem kapalin, umožňují lepší distribuci teploty skrze celý vzorek a zabraňují rozstříknutí kapaliny během sušení.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Robustní a přitom kompaktní zařízení pro stanovení obsahu vody v surovinách a finálních výrobcích v potravinářském, kosmetickém, mlékárenském, farmace...
Dodavatel:  SARTORIUS BALANCES
Popis:   The MA100 is an accurate, flexible, configurable model with a user friendly keyboard and software prompts to easily access all the modes of operation ...
Dodavatel:  SARTORIUS BALANCES
Popis:   Disposable sample pans, aluminium
Katalogové číslo: (611-1480)
Dodavatel:  SARTORIUS BALANCES
Popis:   The range of performance features of this moisture analyser is ideal for daily routine use for in-process control.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  SARTORIUS BALANCES
Popis:   Easy to use, efficient, compact moisture analysers, introduced in 2014, to give fast repeatable results with an improved user interface.
Dodavatel:  OHAUS
Popis:   Providing accurate and reproducible results at either 0,1% or 0,05% readability, these basic models are ideal for food, cotton, wastewater, ceramics, ...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 18
  1  2  3  Další