Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Termostaty blokové
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/50/18944950.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"72"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Vyhřívací bloky jsou vyrobeny z plného bloku anodizovaného hliníku.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Block heater block, Blok, Rozměry jamky: Ø 25,8 mm, Určeno pro: 25 mm vialky, Poč. otvorů: 8, Hloubka: 45,0 mm
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Block heater block, Mini block with thermometer well, Rozměry jamky: Ø 11,1 mm, Určeno pro: 1,5 ml tubes, Poč. otvorů: 15, Hloubka: 30,5 mm
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Bloky, plné: vyhřívací blok lze použít jako plotýnku pro ohřev na nízké teploty nebo pro navrtání otvorů vyhovujících vlastním požadavkům
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Block heater block, VWR®, Blok hliníkový, Určeno pro: 15 mm zkumavky, Poč. otvorů: 24
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   These mini block heaters are ideal for applications that require accurate and repeatable results. These personal sized units take up minimal bench spa...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Termomixér Thermal Shake Touch je navržený pro aplikace, které vyžadují konzistentní a přesné výsledky. Zařízení má funkce vyhřívání a míchání. Jedno...
Katalogové číslo: (460-0344)
Dodavatel:  VWR Peqlab
Popis:   Accurate temperature control for reproducible incubation results. Space-saving design and affordable price allow the use of multiple block heaters at ...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Přerušeno
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 72
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Další
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping