Tisk…
VWR®, Termostaty blokové, analogové
Dodavatel: VWR
VWR®
460-3258EA 20450 CZK
460-3258 460-3259 460-3249 460-3260 460-3261 460-3250 460-3251 460-3262 460-3252 460-3263 460-3253 460-3254 460-3255 460-3256
VWR®, Termostaty blokové, analogové
Termostaty blokové Analogové blokové ohřívače
Univerzální přístroj ideální pro inkubace a kultivace, enzymové reakce, stanovení močoviny v krvi pomocí dusíku, imunologické metody, stanovení bodu varu nebo bodu tání. Dva samostatné otočné knoflíky nastavení teploty slouží pro regulaci nízkých a vysokých hodnot teploty. Knoflík pro regulaci spodního rozsahu tepoty nastavuje hodnoty od laboratorní teploty po 100 °C a knoflík pro regulaci horního rozsahu slouží pro nastavení hodnot od 75 do 150 °C. Vysoce výkonné jednotky, se suchým vyhříváním bloku na konstantní teplotu, jsou ekonomické, univerzální a kompaktní. Do všech pěti modelů zařízení je možné nasadit volitelné výměnné modulární vyhřívací bloky, které jsou uzpůsobené pro vyhřívání vzorků v různých nádobkách, jako například pro mikrozkumavky, centrifugační zkumavky, vialky, mikrodestičky a PCR stripy nebo zkumavky.
  • univerzální zařízení pro široký rozsah aplikací
  • teplota nastavitelná v rozsahu laboratorní teploty +5 až 150 °C
  • kompatibilní s VWR® modulárními vyhřívacími bloky pro zkumavky o objemu od 0,2 ml až 50 ml
  • analogové ovládání
Informace pro objednávání: bez vyhřívacích bloků. Bloky je nutné objednat samostatně.
Upozornení: * RT = okolní prostředí
** EU-zástrčka *** UK-zástrčka **** CH-zástrčka