Tisk…
Hledali jste: Bloky
30  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vyrobeny z plného bloku anodizovaného hliníku.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Block heater block, VWR®, Hliníkový blok, Určeno pro: 96jamková destička ELISA, Poč. otvorů: -
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Block heater block, VWR®, Mini block with thermometer well, not suitable for use with mini block heaters with heated lid, Rozměry jamky: Ø 17,1 mm, Určeno pro: 15 ml tubes, Poč. otvorů: 4, Hloubka: 72,4 mm
Dodavatel: VWR Peqlab
Popis: Uniformly molded high-grade aluminum blocks provide excellent temperature accuracy.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Block heater block, VWR®, Blok výměnný s víkem, na 384jamkové destičky, Rozměry jamky: Ø 4,0 mm, Určeno pro: 1×384jamková mikrodestička, Poč. otvorů: 384, Hloubka: 8,1 mm
Waste Reducing
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Block heater block, VWR®, Single block, Rozměry jamky: Ø 17,8 mm, Určeno pro: 17 mm vialky, Poč. otvorů: 12, Hloubka: 45,0 mm
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Block heater block, VWR®, Blok pro 10×8 PCR stripy, Rozměry jamky: Ø 6,4 mm, Určeno pro: 0,2 ml, Poč. otvorů: 80, Hloubka: 15,5 mm
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis: Block heater block, Grant-bio, Block, interchangeable for 10×Ø 16 mm tubes
Dodavatel: Cole-Parmer
Popis: Interchangeable heating blocks offer excellent thermal conductivity.
Dodavatel: IKA
Popis: Block heater block, Single block, 12×19,1 mm Ø holes, Určeno pro: Tubes, 17 - 18 mm, with round bottom, Hloubka: 48,4 mm
Dodavatel: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Popis: Blocks for digital block heater to optimise flexibility and performance.
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis: Block heater block, Grant-bio, Block for TS-DW, Určeno pro: One Axygen® 96/2200 µl deep well plate
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis: Grant blocks have a depth of 63 mm, ensuring precise temperature control for test tube applications.
Katalogové číslo: (NABE602211388)
Dodavatel: NABERTHERM GMBH
Popis: Heating elements for N7 (1 Set).
Měrná jednotka: 1 * 1 SET
Katalogové číslo: (460-0049)
Dodavatel: Cole-Parmer
Popis: Made from anodised aluminium, blocks have a separate hole to accommodate a thermometer if required.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: IKA
Popis: Reakční bloky umožňují provádět syntézy v baňkách s kulatým dnem při teplotách až 180 °C, bez potřeby použití olejové lázně. Systém zajišťuje optimáln...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom