Tisk…
Hledali jste: Termostaty blokové/ohřívací
26  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Víceúčelové digitální blokové ohřívače VWR® s vysokým výkonem a konstantní teplotou jsou ekonomické, všestranné a kompaktní. Tyto digitální modely pos...
Waste Reducing
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto blokové mini termostaty jsou ideální pro aplikace, které vyžadují přesné a opakovatelné výsledky. Jednotky s ideální velikostí na pracovní stůl. ...
Waste Reducing
Katalogové číslo: (460-0353)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Víceúčelový, velice výkonný, teplotně stabilní digitální VWR termostat je ekonomický, univerzální a kompaktní. Tento digitální model , s vyhřívaným kr...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Waste Reducing
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis: Compact digital block heaters with choice of models for 1 or 2 or 4 interchangeable blocks. Units feature an LED temperature display, easy to use inte...
Katalogové číslo: (TMAG63825)
Dodavatel: 2MAG
Popis: The aluminium alloy block heater is PTFE coated for chemical resistance and easy cleaning. The combined stirring block heater has 8 stirring positions...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (460-0267)
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis: Compact digital block heater with fixed circular block. Unit features digital control, two line display allowing simple and accurate setting of temper...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis: High temperature digital block heaters with single fixed aluminium block. Units feature microprocessor control, digital temperature settings and displ...
Dodavatel: 2MAG
Popis: Ideal for viscosity measurements, testing and quality control. The units have a clear digital display for settings of stirrer speed, stirrer power and...
Dodavatel: WTW
Popis: Thermoreactors for the determination of COD, total nitrogen or total phosphorus, ensure complete digestion of the sample and maintain the necessary hi...
Dodavatel: IKA
Popis: Digital block heaters which hold from one up to four aluminum blocks, provide precise temperature control in small vessels. The PT1000 temperature sen...
Katalogové číslo: (LOVI2418940-V)
Dodavatel: Lovibond
Popis: The RD 125 thermoreactor can be used for the tube test digestion of highly sensitive and precise COD (150 °C), TOC (120 °C), total chromium (100 °C), ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (614-0200)
Dodavatel: GERBER FUNKE DR N.
Popis: The RD-8 was specifically developed in conjunction with COKZ (the Netherlands Controlling Authority for Milk and Milk products) for determining the mo...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Corning
Popis: The Corning Digital Dry Bath Heaters are available in single, dual, and four block configurations and provide a broad temperature range up to 150 °C, ...
Dodavatel: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Popis: Versatile digital block heaters offer a wide range of blocks to accommodate various tubes provide temperature uniformity and stability for reproducibl...
Dodavatel: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Popis: These versatile digital block heaters provide good temperature uniformity and stability ensuring reproducible results. Units are compact, light weight...
Dodavatel: Cole Parmer
Popis: Provides precise heating of tubes and microplates.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom