Tisk…
Hledali jste: Blotting - Zařízení
15  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PerfectBlue semi-dry electroblotters are designed for clean, rapid and effective transfer of proteins and nucleic acids from polyacrylamide or agarose...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Elektroblotovací jednotky PerfectBlue S a M jsou určeny k rychlému přenosu nukleových kyselin nebo proteinů současně ze čtyř polyakrylamidových gelů n...
Katalogové číslo: (700-0291)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: ShiroGEL Mini PAGE elektroblotovací systém umožňuje rychlé a snadné blotování tří gelů najednou. Gel se pohodlně vejde do blotovacích kazet s transfer...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (700-0416)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Polosuchý blotter kuroGEL poskytuje velkou flexibilitu v laboratoři, protože jej lze použít pro všechny typy blotování: Západní, Jižní a Severní. Vysá...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: OWL SCIENTIFIC
Popis: These sleek, low profile systems are designed for efficient transfer of proteins and nucleic acids to membranes. The base contains a stainless steel c...
Katalogové číslo: (786-163)
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: Enhancer™ dot blot system allows for the rapid application of up to 384 protein or nucleic acid samples on to a 12×9 cm membrane for subsequent analys...
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (PIER84747)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: The Western blot roller is a simple, reusable tool for gently and easily removing trapped air bubbles when assembling transfer stacks in semi-dry or w...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Popis: Systém TurboBlotter™ je rychlé sestupné blotovací zařízení pro přenos DNA a RNA při vysokém rozlišení. Konvenční přenosy "Northern/Southern" byly komp...
Dodavatel: OWL SCIENTIFIC
Popis: Blotting apparatus, Owl™, VEP-2 mini tank electro-blotting system, including transfer area: 90×90 mm, buffer volume: 1,4 l, L×W×H: 180×130×165 mm
Dodavatel: Genscript
Popis: eBlot® L1 wet protein transfer system is a highly efficient western blotting transfer system that uses a novel technology (patent pending) developed b...
Dodavatel: Cytiva
Popis: Amersham™ ECL™ semi-dry blotters are designed to deliver outstanding electrophoretic transfer results using low current and voltage with a minimal amo...
Katalogové číslo: (ICNA11INSB8100)
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: TransDNA Express™ vacuum blotter is used to quickly and efficiently transfer DNA and RNA to membranes. Transfer is completed within an hour without an...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (TE22)
Dodavatel: Cytiva
Popis: Transphor™ units use transverse electrophoresis to transfer proteins from polyacrylamide gels onto nitrocellulose and PVDF membranes. The optional Tra...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (732-3879)
Dodavatel: Genscript
Popis: eZwest™ Lite is an automated western blotting device providing an easy and simple solution in your western blotting workflow. After proteins are trans...
Měrná jednotka: 1 * 1 SET
Katalogové číslo: (80-6418-96)
Dodavatel: Cytiva
Popis: Perform 1-D and 2-D electrophoresis and electrotransfer in a single compact unit.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom