Tisk…
VWR®, Jednotka blotovací Semi-dry, 20 x 20 cm
Dodavatel: VWR
VWR®
700-7156EA 14297.4 CZK
700-7156
VWR®, Jednotka blotovací Semi-dry, 20 x 20 cm
Blotting - Zařízení
Jednotka je vyrobena z robustních akrylových komponentů a sestrojena tak, aby vyhověla všem zákonným bezpečnostním normám. Jedna elektroda je vyrobena z nerezové oceli a druhá z titanu pokrytého platinou, jsou tedy prakticky nezkorodovatelné. To ochraňuje membránu před ulpěním nečistot a elektrody vydrží téměř neomezeně, aniž by se zhoršovala jejich kvalita. Jednotka nabízí jednotný systém pro přenos proteinů a nukleových kyselin.
  • velmi nízký objem pufru a proud (0,8 mA na cm²) v gelu vytváří velmi málo tepla, což zabraňuje deformaci proužků
  • přenosy je možno v závislosti na molekulové hmotnosti přenášených molekul provést do jedné hodiny
  • je možno použít jak jednotlivé gely, tak více gelů na sobě
Š×D×V: 275×265×65 mm