Chcete se opět přihlásit?
Ceny produktů v akci se v současné době na stránkách vwr.com nezobrazují správně – na tomto problému pracujeme.
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Kalorimetry
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/87/18944987.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Katalogové číslo: (DIDAPTD039501)
Dodavatel:  DIDALAB
Popis:   This calorimeter includes an aluminium container of 500 ml, concentric to one large neck Dewar vase. The metal internal vase is supported by plastic r...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (458-0052)
Dodavatel:  IKA
Popis:   AOD 1 se používá k oxidačnímu rozkladu organických vzorků pod tlakem v uzavřeném systému.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (622-0018)
Dodavatel:  IKA
Popis:   Kalorimetr C 7000 je navržen k měření výhřevnosti vzorků v suchém procesu.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (431-2900)
Dodavatel:  IKA
Popis:   Kompaktní a prostorově úsporný poloautomatizovaný kalorimetr pro stanovení výhřevnosti kapalných a pevných vzorků.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 4  z 4