Tisk…
Dekompoziční systém, AOD1
Dodavatel: IKA
458-0052EA 332120 CZK
458-0052
Dekompoziční systém, AOD1
Kalorimetry
AOD 1 se používá k oxidačnímu rozkladu organických vzorků pod tlakem v uzavřeném systému.
  • kvantitativní rozklad všech halogenů, síry i těkavých kovů, např. As a Hg
  • absorpce produktů spalování ve vodném prostředí
  • katalytická podpora oxidačního procesu s autoregeneračními katalytickými povrchy
Tlaková nádoba z nerezové oceli vysoké kvality.
teplota rozkladu až do 1200 °C
maximální provozní tlak během rozkladu: 195 bar
doba rozkladu <3 minuty
Dekompoziční nádobu lze přeměněnit pro použití hořlavých kelímků C 14.
Kontrolní standardy pro Cl, S, F a Br.
Odvedení spalovacích plynů do absorpčního roztoku pomocí odvzdušňovací stanice C 7030.
Informace o dodávce: Systém sestává z dekompoziční nádoby AOD 1, kyslíkové stanice C 48, externí zapalovací jednotky AOD 1.2, kontrolního standardu AOD 1.11 (50 ml).