Tisk…
Hledali jste: Centrifugy
229  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"229"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Micro Star 21 and 21R microcentrifuges combine power, versatility and convenience in a safe, compact, easy to use laboratory instrument. Both the vent...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR®, Rotor úhlový RS-6/12 se závěsy, max. RCF 2500xg, max. ot./min. 4400, max. objem 6x12 ml, 17x105 mm
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto univerzální centrifugy jsou ideální pro řadu běžných aplikací ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu a také pro akademický výzkum. Nabíze...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR®, Rotor na PCR stripy 4×(8×0,2 ml), max. 6000 RPM, Pro: MicroStar 12
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Kompaktní centrifuga Micro Star 30R s chlazením je hospodárná, univerzální a snadno obsluhovatelná kombinovaná odstředivka, která v sobě spo...
Katalogové číslo: (521-3497)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The PCR Plate Centrifuge II is a personal sized digital centrifuge designed to spin down droplets in PCR plates. Recommended before and after the use ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto univerzální centrifugy jsou ideální pro řadu běžných aplikací ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu a také pro akademický výzkum. Nabíze...
Katalogové číslo: (521-2849)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Ideální pro sušení sklíček k mikroskopu. Lze ji také použít v chladných prostorech.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Kompaktní ventilovaná centrifuga Micro Star 30 je hospodárná, univerzální a snadno obsluhovatelná kombinovaná odstředivka, která v sobě spoj...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® MiniStar silverline, Rotor na zkumavky 8×1,5/2,0 ml, Pro: MiniStar silverline
Katalogové číslo: (521-1651)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Bezpečná a lehce ovladatelná centrifuga s optimálním výkonem.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (521-3345)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The CompactStar CS8 is a small ventilated bench top centrifuge designed for the separation of various samples in the fields of chemistry, life science...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Replacement tube rotor, quick release, 8×1,5/2,0 ml tubes, for MiniStar blueline centrifuge
Katalogové číslo: (521-2853)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Centrifuga CompactStar CS4 je navržena pro separaci vzorků při celé řadě chemických aplikací, vědeckých aplikací, klinických výzkumů a každodenní diag...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto malé stolní centrifugy jsou ideální pro řadu výzkumných nebo klinických aplikací ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu nebo v akademické...
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto osobní centrifugy mají pevnou rychlost 6000 min⁻¹/2000×g a jsou navrženy pro aplikace vyžadující relativně nízké g-síly, jako je mikrofiltrace, s...
Akce
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 229
no targeter for Bottom