Tisk…
Centrifugy univerzální, CT6E
Dodavatel: VWR Hitachi
521-3605EA 0 CZK
HITC905600V1
Centrifugy univerzální, CT6E
Univerzální stolní centrifugy s novým designem a volitelným příslušenstvím (rotory a závěsy) pro zajištění širokého spektra aplikací. Model CT6E s výkyvným rotorem poskytuje maximální kapacitu 1000 ml (4×250 ml).
  • snadno ovladatelný čelní panel
  • kompaktní pro snadné a rychlé plnění a vyprazdňování zařízení
  • šetrné k životnímu prostředí – proti klasickým modelům více recyklovatelné, šetřící energii a materiálové zdroje
  • mimořádně nízká hlučnost
Certifikace: Splňuje požadavky označení CE pro mechanickou a elektronickou bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu (61010-2-020, EN 61326).
Informace pro objednávání: Kulaté nebo obdélníkové závěsy stejně jako příslušné adaptéry pro odlišné odstřeďovací zkumavky, nádoby a filtrační jednotky jsou dostupné na vyžádání.
*adaptéry pro kyvety a další příslušenství je dostupné na vyžádání