Tisk…
Hledali jste: Mikrocentrifugy
27  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Micro Star 21 and 21R microcentrifuges combine power, versatility and convenience in a safe, compact, easy to use laboratory instrument. Both the vent...
Katalogové číslo: (521-1651)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Bezpečná a lehce ovladatelná centrifuga s optimálním výkonem.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Kompaktní centrifuga Micro Star 30R s chlazením je hospodárná, univerzální a snadno obsluhovatelná kombinovaná odstředivka, která v sobě spo...
Katalogové číslo: (521-3497)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The PCR Plate Centrifuge II is a personal sized digital centrifuge designed to spin down droplets in PCR plates. Recommended before and after the use ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (521-2849)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Ideální pro sušení sklíček k mikroskopu. Lze ji také použít v chladných prostorech.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Kompaktní ventilovaná centrifuga Micro Star 30 je hospodárná, univerzální a snadno obsluhovatelná kombinovaná odstředivka, která v sobě spoj...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto osobní centrifugy mají pevnou rychlost 6000 min⁻¹/2000×g a jsou navrženy pro aplikace vyžadující relativně nízké g-síly, jako je mikrofiltrace, s...
Akce
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Centrifugy Pico™ (ventilovaná) a Fresco™ (chlazená) jsou k dispozici ve dvou rychlostních verzích. Pico™ a Fresco™ 17 jsou ideální pro rutinní labora...
Dodavatel: Hettich
Popis: Powerful, compact bench top centrifuges with quiet and smooth running for processing microlitre tubes of 0,2 to 2,0 ml, used in clinical lab...
Katalogové číslo: (521-1897)
Dodavatel: Hettich
Popis: This versatile centrifuge can be used with four different rotors.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (AXYG601-05-021)
Dodavatel: Corning
Popis: Axygen® Axyspin is a high-performance refrigerated microcentrifuge designed to quickly process samples for applications such as nucleic acid and prote...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Hettich
Popis: The MIKRO 200 and 200 R rank among the fastest centrifuges in their class with a maximum speed of 15000 min⁻¹ and an RCF of 21382×g.
Katalogové číslo: (EPPE5401000.010)
Dodavatel: EPPENDORF
Popis: Vhodné pro odstřeďování vzorků s vysokými nároky na kvalitu.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (521-1401)
Dodavatel: EPPENDORF
Popis: Ideal for centrifuging a small number of samples to high standards.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: EPPENDORF
Popis: Tato vzduchem chlazená odstředivka pokrývá řadu velmi častých aplikací. Zaměření na standardní aplikace je nezbytným zařízením pro moderní laboratoře ...
Dodavatel: EPPENDORF
Popis: These unique cross-over centrifuges combine the best features of a microcentrifuge (small footprint) and multipurpose centrifuge (versatility) in one ...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom