Tisk…
Hledali jste: Záznamníky grafické
4  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (HERA6383-6)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: These recorders are ideal when ultra-low temperature freezers need to meet validation and regulatory requirements.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (REVC6185)
Dodavatel: REVCO TECHNOLOGIES
Popis: Chart for recorders, Chart paper, for -86 and -40 °C freezers, +50…−115 °C, Hours (24) or Days (7)
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SIMEAB3500)
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: Drying time recorder tool can be used as an optional test tool for the automatic film applicators. This device allows the user to accurately define th...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: JULES , RICHARD INSTRUMENTS
Popis: Chart for recorder, For ambient recorders, –10…+40 °C, Days (7)
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom