Tisk…
Hledali jste: Termostaty oběhové
101  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"101"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Recirkulační chladící termostat je šetrný k životnímu prostředí, šetří vodu a spolehlivě zajišťuje regulaci teploty kapalin v otevřených nádobách nebo...
Water Efficient
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Rozsdamentes acél termosztátok Advanced Programmable vagy Advanced Digital hőmérsékletszabályozóval. Mindkettő könnyen navigálható a nagyméretű, kijel...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Stainless steel circulating baths with choice of Advanced Programmable or Advanced Digital temperature controller. Both are easy to navigate with larg...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Stainless steel baths with user friendly MX temperature controller plus three control buttons and on-screen prompts. Baths can be used for external cl...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® recirkulační chladiče jsou ideální pro použití s rotačními odparkami, jelikož zajišťují trvalé, reprodukovatelné podmínky chlazení a zamezují zby...
Katalogové číslo: (473-0031)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Malý a levný cirkulační termostat slouží pro aplikace, jako je například rozmrazení krevní plazmy nebo temperování fotografických roztoků. Utěsněná ná...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (462-0205)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The MX immersion thermostat is user friendly with three control buttons and on-screen prompts. The convenient slide control enables the flow rate to b...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: JULABO GmbH
Popis: Chlazené a topné cirkulátory řady MAGIO™ pracují s rozsahem pracovních teplot −50 až +300 °C a topným výkonem až 3 kW. Díky výkonnému tlakovému/sacímu...
Safer Human and Environmental Health
Dodavatel: JULABO GmbH
Popis: DYNEO™ DD refrigerated circulators are powerful cooling units suitable for internal or external applications between –50 and +200 °C. The circulators ...
Safer Human and Environmental Health
Dodavatel: JULABO GmbH
Popis: CORIO refrigerated/heating circulators distinguish themselves with a great price performance ratio. They are ideal for all standard tasks and routine ...
Dodavatel: JULABO GmbH
Popis: The DYNEO™ DD immersion thermostats ensure high-performance in internal and external applications and have a wide range of modern data communication i...
Dodavatel: JULABO GmbH
Popis: Řada topných cirkulátorů MAGIO™ pracuje s rozsahem provozních teplot 20 až +300 °C a topným výkonem až 3 kW. Se svým výkonným tlakovým/sacím čerpadlem...
Dodavatel: JULABO GmbH
Popis: The MAGIO™ series of bridge mounted circulators operate with a working temperature range of −50 to +300 °C* and a heating capacity of up to 3 kW. With...
Dodavatel: JULABO GmbH
Popis: These powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision and a wide working temperature range. The CO...
Safer Human and Environmental Health New Product
Dodavatel: JULABO GmbH
Popis: Calibration baths have been designed for applications in calibration laboratories such as ISO, DKD, NAMAS, UKAS and conform to the requirements accord...
Dodavatel: JULABO GmbH
Popis: Výkonný a robustní termostat/lázeň CORIO™ poskytuje přesnou teplotní regulaci, absolutní preciznost a široké rozpětí pracovních teplot. Imerzní termos...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 101
no targeter for Bottom