Tisk…
Hledali jste: Systémy řízení teploty
9  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: JULABO GmbH
Popis: Systémy PRESTO® pracují v teplotním rozsahu od –93 do +250 °C a vyznačují se vysokou kapacitou ohřevu a chlazení. Tato zařízení jsou schopna velmi ryc...
Katalogové číslo: (JULA9021709.D)
Dodavatel: JULABO GmbH
Popis: The JULABO beer forcing test bath in conjunction with a photometer determines the product life of beer before clouding. The simulated aging process is...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: LAUDA
Popis: Process thermostats with integrated cooling system for dynamic temperature control within external circuits.
Dodavatel: LAUDA
Popis: The LOOP product range includes two thermo-electric circulation thermostats for external temperature control.
Dodavatel: HUBER
Popis: Unistats® are the ideal solution for fast and precise thermal control of externally connected applications. These compact units enable previously unac...
Dodavatel: IKA
Popis: ICC compact immersion circulators allow for flexible coupling to water baths of different volumes. They are designed for tempering liquids up to tempe...
Katalogové číslo: (IKAA25004524)
Dodavatel: IKA
Popis: This compact refrigerated and heating circulator HRC 2 control is well known for its high energy efficiency and a powerful and infinitely variable pre...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: HUBER
Popis: Unistat® technology guarantees precise, reproducible temperature control results, short heating and cooling times and large temperature ranges without...
Katalogové číslo: (HUBE2041.0001.01)
Dodavatel: HUBER
Popis: BFT5 is a special heating and cooling thermostat ideal for beer-forcing test. This unit is fitted with True Adaptive temperature control and programme...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom