Tisk…
Hledali jste: Počítačky kolonií
17  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Counter-Pen is a combination marker and digital counter designed for the laboratory and plant. Each time a black mark is made with the felt-tipped pen...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Premium 150 a Premium 90 HR počítačky kolonií a systémy zónového měření.
Akce
Katalogové číslo: (710-2246)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The MCC 2000 is designed for the rapid and accurate counting of bacterial colonies.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (710-2072)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Auto lite is the latest affordable, automated colony counting device. The Auto lite is available in one configuration and features simpl...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (INSC437000)
Dodavatel: INTERSCIENCE
Popis: High resolution colony counter that can be linked to a PC via a FireWire connection.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (INSC436300)
Dodavatel: INTERSCIENCE
Popis: Automatic colony counter with a digital camera and high technology software.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (INSC438000)
Dodavatel: INTERSCIENCE
Popis: Scan 4000 is an ultra-high definition automatic colony counter and inhibition zone reader for high resolution colour reading of colonies and inhibitio...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (710-1868)
Dodavatel: INTERSCIENCE
Popis: Scan 100 je manuální počítač kolonií s LED osvětlením a ergonomickou opěrkou ruky.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (INSC436000)
Dodavatel: INTERSCIENCE
Popis: High technology colony counter with software that can be linked to a PC via a FireWire connection.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (710-1700)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: The display with backlight for easy viewing in low light conditions. The audible alert can be turned off if desired, and the counting function can be ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (710-1970)
Dodavatel: SYNBIOSIS
Popis: aCOLyte 3 HD uses a powerful algorithm for colony counting on pour plates and Spiral® plates.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (720-0098)
Dodavatel: GERBER FUNKE DR N.
Popis: Customising the colour and the brightness makes work easy. A total of 65 colour variations are available using the primary colours. The pressure sensi...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Cole Parmer
Popis: Versatile unit can be used with 50 to 90 mm Petri dishes.
Katalogové číslo: (SYNBACOLAD2)
Dodavatel: SYNBIOSIS
Popis: aCOLade2 is designed with an antimicrobial protection. The pressure of marking a colony with a felt-tip pen registers a cumulative count. The pressure...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (REIC13332600)
Dodavatel: REICHERT INC.
Popis: This manual colony counter is used in counting bacteria colonies that are presented against a dark background positioned to eliminate parallax errors.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: HEATHROW
Popis: The all-in-one eCount™ combines a multifunctional electronic counter and a Sharpie® pen for marking Petri dishes to prevent missing or double-counting...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom