Tisk…
Hledali jste: Kolorimetry
28  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto přenosné kolorimetry jsou určeny k provádění analýzy vody s vysokou přesností.
Dodavatel: Hach
Popis: Generic pocket colorimeter DR300 instruments are intended for customised applications not included in standard analysis systems. They are available in...
Dodavatel: Hach
Popis: Kolorimetr DR300 je spolehlivý nástroj, který poskytuje nejmodernější možnosti přenosu dat a připojení k systému Claros. Jednoduchá, intuitivní obsluh...
Dodavatel: WATER-ID PRIMELAB
Popis: The next generation of multitest Photometer, with pH - EC - TDS - ORP - Temperature measurement functionality.
New Product
Dodavatel: Hach
Popis: Kolorimetry LICO 620 a LICO 690 jsou ideální pro profesionální měření čirých průhledných kapalin s barevným rozlišením pomocí technologie re...
Katalogové číslo: (705-0744)
Dodavatel: Hach
Popis: The DR900 is a robust multiparameter configured for immediate use.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Lovibond Tintometer
Popis: Accessory for colorimeter, Automatic, transmittance, Optical glass cell 2,5 mm path length
Katalogové číslo: (TINT107103)
Dodavatel: Lovibond Tintometer
Popis: The AF710-3 is a visual instrument used for colour grading of oils and fats.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Lovibond Tintometer
Popis: A series of spectrophotometric colorimeters for colour grading of optically clear samples. Each version of the PFXi 195 includes a selection of...
Dodavatel: Lovibond Tintometer
Popis: The Lovibond® System 3000 are a series of single-scale, 3-field instruments for visually determining the colour of samples by direct comparison with c...
Dodavatel: Lovibond Tintometer
Popis: A series of automatic spectrophotometric colorimeters for objective colour analysis of edible oils, chemicals, petrochemicals, fuels and other transpa...
Dodavatel: Lovibond Tintometer
Popis: The Comparator System 2000+ is a precise and general purpose colorimetric system for water testing. It is a high quality instrument for visually match...
Dodavatel: Lovibond Tintometer
Popis: The RT300, RT400 and RT500 are versatile, portable spectrophotometers in a choice of diffuse/8° sphere or 0/45° optical geometry that are designed to ...
Dodavatel: Lovibond
Popis: Lovibond® Comparator system 2000+ is an extremely versatile, modular system for testing water. The battery operated portable lighting unit can be int...
Dodavatel: Lovibond Tintometer
Popis: Available for many of the commonly used colour scales, these kits are a convenient means of ordering the complete range of equipment required. Each sy...
Dodavatel: Lovibond Tintometer
Popis: The Model F is a visual colorimeter designed to optimise the use of Lovibond® glass filters in order to express colourof the sample in terms of Lovibo...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom